Documenti fondamentali
ADVH14DBCF98
AChemBlock
BnO-PEG5-CH2COOH
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.44
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-oic acid
Inchi Code
1S/C19H30O8/c20-19(21)17-27-15-13-25-11-9-23-7-6-22-8-10-24-12-14-26-16-18-4-2-1-3-5-18/h1-5H,6-17H2,(H,20,21)
InChI
XSBRXJKVIASPRY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p35596-bno-peg5-ch2cooh.html
Synonym
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-oic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35596-bno-peg5-ch2cooh.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)