ADVH14DBCD4B
AChemBlock
3-(2,4-Difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: P34834-250MG
208,21 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: P34834-250MG
208,21 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO.ClH/c10-6-1-2-9(8(11)3-6)13-7-4-12-5-7;/h1-3,7,12H,4-5H2;1H
InChI
DZGOPXZJIMJNDN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34834-3-2-4-difluorophenoxy-azetidine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)