Documenti fondamentali
ADVH14DBCA13
AChemBlock
N-Fmoc-O-(trifluoromethyl)-L-tyrosine
Scegli un formato
25 MG
102,87 €
250 MG
298,83 €
1 G
592,77 €
5 G
1.658,30 €
SKU del venditore: P41944-25MG
102,87 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
102,87 €
250 MG
298,83 €
1 G
592,77 €
5 G
1.658,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.43
Numero MDL:
SKU del venditore: P41944-25MG
102,87 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C25H20F3NO5/c26-25(27,28)34-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChI
QPJWCBIGYAOSPW-QFIPXVFZSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41944-n-fmoc-o-trifluoromethyl-l-tyrosine.html
Synonym
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41944-n-fmoc-o-trifluoromethyl-l-tyrosine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)