Documenti fondamentali
ADVH14DBC9AF
AChemBlock
3-(3-Piperidinylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
287,82 €
1 G
661,37 €
SKU del venditore: P42508-250MG
287,82 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
287,82 €
1 G
661,37 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.74
Numero MDL:
SKU del venditore: P42508-250MG
287,82 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-piperidinylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2.ClH/c14-9-12-4-1-3-11(7-12)8-13-5-2-6-15-10-13;/h1,3-4,7,13,15H,2,5-6,8,10H2;1H
InChI
DPBJMOWGSVNCRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42508-3-3-piperidinylmethyl-benzonitrile-hydrochloride.html
Synonym
3-(piperidin-3-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42508-3-3-piperidinylmethyl-benzonitrile-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)