ADVH0430B5B7
AChemBlock
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: O33123-100MG
416,42 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: O33123-100MG
416,42 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)8-3-6(10)2-7-4-11-5-12(7)8/h2-5H,1H3
InChI
NDVBYCSLGUSGKI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33123-methyl-7-chloroimidazo-1-5-a-pyridine-5-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)