Documenti fondamentali
ADVH0430B516
AChemBlock
tert-butyl N-[trans-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
Scegli un formato
100 MG
232,70 €
250 MG
391,92 €
1 G
985,92 €
SKU del venditore: O32960-100MG
232,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,70 €
250 MG
391,92 €
1 G
985,92 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.25
Numero MDL:
SKU del venditore: O32960-100MG
232,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H17F3N2O2/c1-9(2,3)17-8(16)15-7-5-14-4-6(7)10(11,12)13/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t6-,7-/m0/s1
InChI
TTZLWOFPFKRYBC-BQBZGAKWSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32960-tert-butyl-n-trans-4-trifluoromethyl-pyrrolidin-3-yl-carbamate.html
Synonym
rel-tert-butyl ((3R,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32960-tert-butyl-n-trans-4-trifluoromethyl-pyrrolidin-3-yl-carbamate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)