Documenti fondamentali
ADVH0430A2C9
AChemBlock
6-Chloro-D-tryptophan
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.67
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2R)-2-amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChI
FICLVQOYKYBXFN-SECBINFHSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/o28281-6-chloro-d-tryptophan.html
Synonym
(r)-2-amino-3-(6-chloro-1h-indol-3-yl)propanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28281-6-chloro-d-tryptophan.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)