Documenti fondamentali
ADV428293492
AChemBlock
4-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-6-2-1-3-11-7(6)5(4-10-11)8(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI
JFXAXKWHYUASCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/g-7861-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/g-7861-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)