Documenti fondamentali
AC5H3165C4A6
Accela ChemBio Inc.
Methyl 4-Hydroxy-8-methyl-2-naphthoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-8-methyl-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C13H12O3/c1-8-4-3-5-10-11(8)6-9(7-12(10)14)13(15)16-2/h3-7,14H,1-2H3
InChI
JLEZODLMOCAUOI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY247347&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY247347.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)