Documenti fondamentali
AC5410538025
Accela ChemBio Inc.
2-Amino-6-(methoxycarbonyl)benzoic Acid Hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
24,50 €
1 G
36,74 €
5 G
109,00 €
SKU del venditore: SY025265-250MG
24,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
24,50 €
1 G
36,74 €
5 G
109,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.64
Numero MDL:
SKU del venditore: SY025265-250MG
24,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-amino-6-(methoxycarbonyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO4.ClH/c1-14-9(13)5-3-2-4-6(10)7(5)8(11)12;/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI
VDKKHVAEYCYZSU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow or light green solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY025265&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY025265.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)