Documenti fondamentali
AC5410537544
Accela ChemBio Inc.
3'-Fluoro-4'-(1-imidazolyl)acetophenone
Scegli un formato
1 G
62,46 €
5 G
153,09 €
SKU del venditore: SY004884-1G
62,46 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
62,46 €
5 G
153,09 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.2
Numero MDL:
SKU del venditore: SY004884-1G
62,46 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-[3-fluoro-4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c1-8(15)9-2-3-11(10(12)6-9)14-5-4-13-7-14/h2-7H,1H3
InChI
ZWQLFTQZFDYLBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY004884&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY004884.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)