Documenti fondamentali
AABH99A4DB07
AA BLOCKS, INC.
Octanoic acid, 8-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.42
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 8-((tert-butoxycarbonyl)amino)octanoate
Inchi Code
1S/C17H28N2O6/c1-17(2,3)24-16(23)18-12-8-6-4-5-7-9-15(22)25-19-13(20)10-11-14(19)21/h4-12H2,1-3H3,(H,18,23)
InChI
VWJIIRILMYJMEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/149414-80-2
Synonym
Octanoic acid, 8-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=149414-80-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)