Documenti
AABH99A4C6B1
AA BLOCKS, INC.
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.99
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrF4N/c7-3-1-4(6(9,10)11)12-5(8)2-3/h1-2H
InChI
PXXIVSBOMMDPEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1227598-78-8
Synonym
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1227598-78-8