Documenti
AABH99A470F1
AA BLOCKS, INC.
2,7-Naphthalenedisulfonic acid,3-[(4-chloro-2-phosphonophenyl)azo]-4,5-dihydroxy-, disodium salt
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
561.83
Numero MDL:
Iupac Name
(E)-3-((4-chloro-2-phosphonophenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt
Inchi Code
1S/C16H12ClN2O11PS2.Na/c17-8-1-2-10(12(5-8)31(22,23)24)18-19-15-13(33(28,29)30)4-7-3-9(32(25,26)27)6-11(20)14(7)16(15)21;/h1-6,20-21H,(H2,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30);/b19-18+;
InChI
IMVPMBMRGHMOIT-LTRPLHCISA-N
Temperatura di conservazione
RT
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/85561-96-2
Synonym
Chlorophosphonazo Ⅰ
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=85561-96-2