Documenti
AABH97D3ACCD
AA BLOCKS, INC.
N-(4-{[3-ethyl-4-oxo-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylimino)-1,3-thiazolan-5-yliden]methyl}phenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.41
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-{(Z)-[(2Z)-3-ethyl-4-oxo-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylimino)-1,3-thiazolidin-5-ylidene]methyl}phenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C16H16N6O2S/c1-3-22-15(24)14(25-16(22)20-21-9-17-18-10-21)8-12-4-6-13(7-5-12)19-11(2)23/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,19,23)/b14-8-,20-16-
InChI
MDVUXDKWTXTFDS-JWQHHXQUSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/478078-12-5
Synonym
N-(4-{[3-ethyl-4-oxo-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylimino)-1,3-thiazolan-5-yliden]methyl}phenyl)acetamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=478078-12-5