Documenti
AABH97D25F6D
AA BLOCKS, INC.
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.11
Numero MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-3-fluoro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H11BrFN3/c10-7-5-8(11)9(13-6-7)14-3-1-12-2-4-14/h5-6,12H,1-4H2
InChI
UUCKXISMUUDBLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1141669-85-3
Synonym
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1141669-85-3