Documenti
AABH97CE8D19
AA BLOCKS, INC.
1-acetyl-2-methyl-5-nitroindoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-acetyl-2-methyl-5-nitroindoline
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-7-5-9-6-10(13(15)16)3-4-11(9)12(7)8(2)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3
InChI
FNGVDDLTALTXPK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/95545-02-1
Synonym
1-Acetyl-2-methyl-5-nitroindoline
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=95545-02-1