Documenti
AABH97CE7CD1
AA BLOCKS, INC.
7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-6,10-dicarbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.23
Numero MDL:
Iupac Name
7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-6,10-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c12-5-7-9(15)14-10(16)8(6-13)11(7)3-1-2-4-11/h7-8H,1-4H2,(H,14,15,16)
InChI
USIMPDHJLHKMKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/42940-56-7
Synonym
7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-6,10-dicarbonitrile
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=42940-56-7