Documenti fondamentali
AABH97CDA3E2
AA BLOCKS, INC.
H-Thr-Ser-OH
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2S)-2-{[(2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O5/c1-3(11)5(8)6(12)9-4(2-10)7(13)14/h3-5,10-11H,2,8H2,1H3,(H,9,12)(H,13,14)/t3-,4+,5+/m1/s1
InChI
GXDLGHLJTHMDII-WISUUJSJSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/61043-86-5
Synonym
L-Threonyl-L-serine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=61043-86-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)