AABH97CD79B0
AA BLOCKS, INC.
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
About This Item
Iupac Name
1,3-difluoro-2-iodo-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2F2INO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
InChI
HNFGWHASOYPJPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=886762-63-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)