Documenti
AABH9616D04A
AA BLOCKS, INC.
7-chloro-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.67
Numero MDL:
Iupac Name
7-chloro-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H8ClN3/c13-11-6-7-14-12-10(8-15-16(11)12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI
CECZKBJKMPISBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/77493-93-7
Synonym
7-chloro-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=77493-93-7