Documenti fondamentali
AABH9616B679
AA BLOCKS, INC.
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
1581.73
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
bis(λ²-ruthenium(2+)) bis([2'-(diphenylphosphanyl)-5H,5'H,6H,6'H,7H,7'H,8H,8'H-[1,1'-binaphthalen]-2-yl]diphenylphosphane) diacetate
Inchi Code
1S/2C44H40P2.2C2H4O2.2Ru/c2*1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;2*1-2(3)4;;/h2*1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2;2*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-2
InChI
RFJUJGMACYPAMB-UHFFFAOYSA-L
Temperatura di conservazione
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/142962-95-6
Synonym
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthy]ruthenium(II)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=142962-95-6