Documenti fondamentali
AABH93DE1575
AA BLOCKS, INC.
N-Boc-L-Norvaline ethyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]pentanoate
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-6-8-9(10(14)16-7-2)13-11(15)17-12(3,4)5/h9H,6-8H2,1-5H3,(H,13,15)/t9-/m0/s1
InChI
JGTWGAQDMLFVDX-VIFPVBQESA-N
Temperatura di conservazione
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1187550-23-7
Synonym
(S)-Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)pentanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1187550-23-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)