Merck
HomeProdotti per la rivelazione e il monitoraggio
Prodotti per la rivelazione e il monitoraggio
Sistema ReadyStream®
Una soluzione pionieristica con cui preparare ed erogare in un batter d’occhio terreni di coltura da utilizzare nelle analisi microbiologiche degli alimenti. Il sistema ReadyStream® prepara ed eroga on demand fino a 100 litri di terreno preriscaldato, quando e dove servono.
First-of-its-kind solution that prepares and instantly dispenses culture media for use in microbiological food testing.
Terreni di coltura EcoCult®
Ideati per le analisi microbiologiche di grandi volumi di campioni, i terreni di coltura in polvere EcoCult® consentono di risparmiare e assicurano vantaggi significativi in termini di sostenibilità grazie al nuovo imballaggio ecosostenibile.
EcoCult ® powdered culture media is designed for high volume microbial testing.
Piastre da contatto e di sedimentazione ICR e ICRplus
Le nostre piastre di sedimentazione e da contatto ICR e ICRplus sono state ottimizzate per l’impiego in camere bianche, RABS e isolatori e consentono di operare l’incubazione sia in condizioni di aerobiosi sia di anaerobiosi con una sola piastra.
Our ICR and ICRplus settle and contact plates are optimized for use in cleanrooms, RABS, and isolators and enable aerobic and anaerobic incubation with a single plate.
Terreni granulari GranuCult™ per una ridotta formazione di polveri
Soddisfano i più severi standard di prestazione del settore, offrono comodità e sicurezza massime e sono accompagnati da un’esauriente documentazione, comprendente anche l’accreditamento ISO/IEC 17025 del controllo della qualità, per agevolare audit e ispezioni.
GranuCult™ low-dust granulated media
Piastre agarizzate ReadyPlate™ 55 e kit ReadyPlate™ 55
Le piastre di terreno agarizzato ReadyPlate™ 55 impilabili sono state ideate per agevolare il trasferimento della membrana e garantire un contatto perfetto tra agar e membrana, riducendo il rischio di errori di manipolazione e di falsi positivi.
Ready-to-use, stackable ReadyPlate™ 55 media plates are designed for easy membrane transfer and perfect contact to the agar, reducing the risk of handling mistakes and false positives.
Media fill
Terreni di coltura affidabili, concepiti per simulazioni accurate del processo asettico. Disidratati o pronti all’uso (liquidi), i nostri brodi garantiscono test media fill sicuri e conformi ai requisiti di EP/JP/USP.
Media Fill
MC-Media Pad® per analisi della contaminazione microbica
Ideati per rapide e pratiche analisi della contaminazione microbica di campioni del food and beverage, i nostri MC-Media Pad® prericoperti di terreno di coltura assicurano risultati più rapidi e chiari da interpretare.
MC-Media Pad® for microbial contamination testing
Guarda il filmato
Viaggia attraverso una mente Millipore® e scoprirai prodotti della massima qualità e servizi competenti diventati standard di riferimento per quanto riguarda semplicità d’impiego, prestazioni e mitigazione dei rischi.