1086039
USP
Caftaric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Caffeoyl-L-tartaric acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
caftaric acid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1
Clave InChI
SWGKAHCIOQPKFW-JTNORFRNSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Echinacea angustifolia
- Echinacea pallida
- Echinacea purpurea Aerial Parts
- Echinacea purpurea Root
- Echinacea Species Dry Extract Capsules
- Echinacea Species Dry Extract Tablets
- Echinacea Species Powder Capsules
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)