PHL84201
Araloside A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Chikusetsusaponin IV, Oleanoside E
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C47H74O18/c1-42(2)14-16-47(41(59)65-39-33(55)30(52)28(50)23(19-48)61-39)17-15-45(6)21(22(47)18-42)8-9-26-44(5)12-11-27(43(3,4)25(44)10-13-46(26,45)7)62-40-34(56)31(53)35(36(64-40)37(57)58)63-38-32(54)29(51)24(20-49)60-38/h8,22-36,38-40,48-56H,9-20H2,1-7H3,(H,57,58)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-,38-,39-,40+,44-,45+,46+,47-/m0/s1
InChI key
KQSFNXMDCOFFGW-GNDIVNLPSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)