PHL84090
6β-Hydroxytropinone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
exo-6-Hydroxytropinone
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (GC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
120-121 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H]2C[C@H](O)[C@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-6(10)4-7(9)8(11)3-5/h5,7-8,11H,2-4H2,1H3/t5-,7+,8-/m0/s1
InChI key
UOHSTKWPZWFYTF-ARDNSNSESA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)