PHL83890
Penduletin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5-Dihydroxy 3,6,7-trimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Hydroxykaempferol 3,6,7-trimethyl ether
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-8-11-13(14(20)17(12)23-2)15(21)18(24-3)16(25-11)9-4-6-10(19)7-5-9/h4-8,19-20H,1-3H3
InChI key
YSXFFLGRZJWNFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)