PHL83871
Lucidin 3-primeveroside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ophiohayatone B
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-12-14(5-11-16(19(12)31)18(30)10-4-2-1-3-9(10)17(11)29)39-26-24(36)22(34)21(33)15(40-26)8-38-25-23(35)20(32)13(28)7-37-25/h1-5,13,15,20-28,31-36H,6-8H2/t13-,15-,20+,21-,22+,23-,24-,25+,26-/m1/s1
InChI key
NVKNRXOMCYTFJF-WFLOGZPDSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)