Merck
PHL89244
Lucidin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,3-Dihydroxy 2-(hydroxymethyl)anthraquinone, Henine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
270.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OCc1c(c2c(cc1O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-10-11(17)5-9-12(15(10)20)14(19)8-4-2-1-3-7(8)13(9)18/h1-5,16-17,20H,6H2
Clave InChI
AMIDUPFSOUCLQB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)