98936
Methacrylamide
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
mp
106-110 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C(N)=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
InChI key
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)