Documentos clave
854142
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
green aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
green aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
Características
closure type crimp seal
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1000 ea
tamaño × grosor
11 mm × 1.0 mm
Adaptador
thread for 11 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)