Merck
630756
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-7-hydroxycoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
204.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
167-171 °C (lit.)
functional group
ester
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
InChI key
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)