Merck
77696
Supelco
L-Kynurenine
analytical standard
Sinónimos:
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
Biochem/physiol Actions
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)