67459-U
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3.4 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware (column)
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
descripción
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
clases químicas de analitos
proteins
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
1% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
~15 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3.4 μm
tamaño de poro
3.4 μm particle size
400 Å
pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
anticuerpo
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)