14274
Acetonitrile solution
with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrile with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
Formulario
liquid
Nivel de calidad
calidad
tested for UHPLC-MS
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.0001% non-volatile
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤2.0% water
≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+))
transmitancia
254 nm, ≥90%
trazas de catión
Ca: ≤0.25 mg/kg
K: ≤0.25 mg/kg
Mg: ≤0.25 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Gradiente de UHPLC
≤2 mAU at 254 nm (peak)
≤30 mAU at 254 nm (drift)
idoneidad
passes test for UHPLC-MS
Formato
mixture
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?