64057-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
biphenyl phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.