59986-U
Supel™ Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L109
Línea del producto
Supel™
envase
1 ea of
Parámetros
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
columna L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
superficie
155 m2/g
Matriz
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
200 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1-14
técnica de separación
mixed mode
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Nota de análisis
Nota al pie de página
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Discover an innovative LC-MS/MS method for amino acid analysis using the Supel™ Carbon LC column with excellent retention and fast run times.
Discover an innovative LC-MS/MS method for amino acid analysis using the Supel™ Carbon LC column with excellent retention and fast run times.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.