57182-U
Frita de polietileno (PE), porosidad de 20 μm
for use with 12mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Productos recomendados
descripción
for SPE Tube
Nivel de calidad
envase
pk of 40
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
tamaño de poro
20 μm
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with 12mL SPE Tube
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)