Documentos clave
57240-U
Supelco
Tubo SPE vacío (sin fritas)
volume 1 mL, pk of 108
Sinónimos:
SPE Reservoir
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
envase
pk of 108
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
1 mL
aplicaciones
food and beverages
Características y beneficios
Cuando se usa conjuntamente con adaptadores de tubos de EFS (SPE), sobre la parte superior de un cartucho EFS estándar pueden apilarse tubos de EFS vacíos durante el proceso. El cartucho EFS vacío actúa como depósito para alojar volúmenes de muestra superiores.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)