47849
Benzoic acid
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
4.21 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
1061 °F
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
densidad
1.32 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?