Merck
41467
Supelco
Harmane
analytical standard
Sinónimos:
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-β-carboline, Aribine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein/REAXYS Number:
143898
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
235-238 °C (lit.)
235-238 °C
SMILES string
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
InChI key
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
I1 imidazoline binding site agonist.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)