28221-U
Dispositivo de muestreo difusivo DSD-DNPH
pkg of 10 ea
Sinónimos:
Muestreador DNPH pasivo
About This Item
Productos recomendados
agency
OSHA 1007
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
(diffusive membrane w/ 2,4-DNPH coated silica)
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling aldehydes
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.