21014
Cartucho LpDNPH S10
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
About This Item
Productos recomendados
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
composition
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
packaging
pkg of 50 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.