27510-U
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C max. temp.
D.E.
8 mm
diám. × grosor
8 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 2 mL vial - standard opening
Categorías relacionadas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)