27277
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
red PTFE/white silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
10 mm
diam. × thickness
10 mm × 0.060 in.
compatibility
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)