27222-U
Crimp Seal (without septum)
removable center 13 mm
, diam. × opening 13 mm × 6.4 mm, for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
silver aluminum
Características
closure type crimp seal
envase
pkg of 100 ea
diám. × apertura
13 mm × 6.4 mm
Adaptador
thread for 13
compatibilidad
for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)