27230-U
Crimp Seal (without septum)
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
silver aluminum
feature
open center
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
diam. × opening
20 mm × 9.5 mm
fitting
thread for 20 mm
compatibility
for use with 20 mm crimp seal vial
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)