27093-U
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum
black phenolic hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone
black phenolic hole cap
Características
closure type black phenolic hole cap
envase
pkg of 100 ea
membrana de goma grosor
1.5 mm
Adaptador
thread for 8-425
compatibilidad
for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)