24297
SPB®-1
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parámetros
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
16
df
5.00 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
tipo de columna
capillary non-polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?